Tisk…
2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-3,5-dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR16993-1G OR16993-250MG OR16993-5G
APOSOR16993-1GEA 3410 CZK
APOSOR16993-1G APOSOR16993-250MG APOSOR16993-5G
2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid 96%
2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₂BrCl₂NO₂
MW: 270,90 g/mol
Bod tání: 200…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411637
CAS číslo: 343781-56-6