Hydroxyterephthalic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR16986-1G
OR16986-5G
OR16986-25G
APOSOR16986-1GEA
1490
CZK
APOSOR16986-1G
APOSOR16986-5G
APOSOR16986-25G
Hydroxyterephthalic acid 97%
Hydroxyterephthalic acid
Vzorec:
C₈H₆O₅ Bod tání: 312…317 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09835368 CAS číslo: 636-94-2 |