Tisk…
4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16985-100MG OR16985-1G OR16985-250MG
APOSOR16985-100MGEA 622 CZK
APOSOR16985-100MG APOSOR16985-1G APOSOR16985-250MG
4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
4-(Cyanomethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
Bod tání: 196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020382
CAS číslo: 50685-26-2