Tisk…
Bis(4-nitrophenyl)carbonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16983-100G OR16983-25G OR16983-500G
APOSOR16983-100GEA 1410 CZK
APOSOR16983-100G APOSOR16983-25G APOSOR16983-500G
Bis(4-nitrophenyl)carbonate 98%
Bis(4-nitrophenyl)carbonate
Vzorec: C₁₃H₈N₂O₇
Bod tání: 136…139 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007322
CAS číslo: 5070-13-3
EINECS: 225-775-4