Tisk…
2-Nitro-m-toluidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16981-1G OR16981-25G OR16981-5G
APOSOR16981-1GEA 744 CZK
APOSOR16981-1G APOSOR16981-25G APOSOR16981-5G
2-Nitro-m-toluidine 97%
2-Nitro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod tání: 105 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00074851
CAS číslo: 601-87-6