Tisk…

3-Amino-o-cresol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Amino-2-methylphenol, 1-Amino-3-hydroxy-2-methylbenzene, 3-Hydroxy-2-methylaniline, 2-Amino-6-hydroxytoluene

OR16980-25G OR16980-5G
APOSOR16980-25GEA 11250 CZK
APOSOR16980-25G APOSOR16980-5G
3-Amino-o-cresol
3-Amino-o-cresol
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Bod tání: 129…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007787
CAS číslo: 53222-92-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR