Tisk…
4(3H)-Pyrimidinone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16979-5G OR16979-25G OR16979-100G OR16979-500G OR16979-1KG
APOSOR16979-5GEA 622 CZK
APOSOR16979-5G APOSOR16979-25G APOSOR16979-100G APOSOR16979-500G APOSOR16979-1KG
4(3H)-Pyrimidinone 98%
4(3H)-Pyrimidinone
Vzorec: C₄H₄N₂O
Bod tání: 166…169 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006664
CAS číslo: 4562-27-0
EINECS: 224-932-4