Tisk…
5-Methyl-2-furoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methylfuran-2-carboxylic acid
OR16977-25G OR16977-100G
APOSOR16977-25GEA 4900 CZK
APOSOR16977-25G APOSOR16977-100G
5-Methyl-2-furoic acid 98%
5-Methyl-2-furoic acid
Vzorec: C₆H₆O₃
Bod tání: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00092359
CAS číslo: 1917-15-3