Tisk…
(Iodomethyl)cyclopentane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR16976-1G OR16976-250MG
APOSOR16976-1GEA 1580 CZK
APOSOR16976-1G APOSOR16976-250MG
(Iodomethyl)cyclopentane 98%
(Iodomethyl)cyclopentane
Vzorec: C₆H₁₁I
Bod varu: 156…158 °C
Hustota: 1,604 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03453190
CAS číslo: 27935-87-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III