Tisk…
8-Bromocaprylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 8-Bromooctanoic acid, ω-Bromocaprylic acid, 8-Bromooctoic acid, ω-Bromooctoic acid, ω-Bromooctanoic acid
OR16974-100G OR16974-250G OR16974-25G
APOSOR16974-100GEA 7110 CZK
APOSOR16974-100G APOSOR16974-250G APOSOR16974-25G
8-Bromocaprylic acid
8-Bromocaprylic acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₆COOH
MW: 223.11
Bod varu: 147…150 °C/2mmHg
Bod tání: 35…38 °C
Hustota: 1.324
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004430
CAS číslo: 17696-11-6
UN: 3261
ADR: 8 II