Tisk…

3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR16972-1G OR16972-25G OR16972-5G
APOSOR16972-1GEA 622 CZK
APOSOR16972-1G APOSOR16972-25G APOSOR16972-5G
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₅H₂₂O
Bod varu: 130…132 °C/5mmHg
Bod tání: 85…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026298
CAS číslo: 17610-00-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR