Tisk…
4-(Methylamino)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16971-25G
APOSOR16971-25GEA 3640 CZK
APOSOR16971-25G
4-(Methylamino)benzonitrile
4-(Methylamino)benzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Bod tání: 87…91 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00016381
CAS číslo: 4714-62-9