Tisk…
1,9-Nonanediol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,9-Dihydroxy nonane, Nonane-1,9-diol
OR16970-100G OR16970-500G
APOSOR16970-100GEA 744 CZK
APOSOR16970-100G APOSOR16970-500G
1,9-Nonanediol 98%
1,9-Nonanediol
Vzorec: C₉H₂₀O₂
MW: 160,26 g/mol
Bod varu: 177 °C/15mmHg
Bod tání: 45…47 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002991
CAS číslo: 3937-56-2