Tisk…
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16966-1G OR16966-5G
APOSOR16966-1GEA 0 CZK
APOSOR16966-1G APOSOR16966-5G
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
Vzorec: C₈H₁₇ClN₂
Bod varu: 85…87 °C/7mmHg
Bod tání: –23…–22 °C
Hustota: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 104-16-5
EINECS: 203-181-6