Tisk…
3-Aminofenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Hydroxyaniline, m-Aminophenol
OR16952-1KG OR16952-500G OR16952-100G
APOSOR16952-1KGEA 2900 CZK
APOSOR16952-1KG APOSOR16952-500G APOSOR16952-100G
3-Aminofenol
3-Aminophenol
Vzorec: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Bod varu: 164 °C/11mmHg
Bod tání: 120…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007786
CAS číslo: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III