Tisk…
Tetrabutylammonium acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Tetra-n-butylammonium acetate
OR16951-100G OR16951-500G OR16951-1KG
APOSOR16951-100GEA 827 CZK
APOSOR16951-100G APOSOR16951-500G APOSOR16951-1KG
Tetrabutylammonium acetate 98%
Tetrabutylammonium acetate
Vzorec: C₁₈H₃₉NO₂
Bod tání: 95…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043208
CAS číslo: 10534-59-5
EINECS: 234-101-8