Tisk…
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dibromobenzaldehyde
OR16948-1G OR16948-5G
APOSOR16948-1GEA 622 CZK
APOSOR16948-1G APOSOR16948-5G
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde 95%
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde
Vzorec: C₇H₄Br₂O
MW: 263,93 g/mol
Bod tání: 89…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040410
CAS číslo: 67713-23-9