Tisk…
Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 1H-indazole-3-carboxylate
OR16947-5G OR16947-1G
APOSOR16947-5GEA 2980 CZK
APOSOR16947-5G APOSOR16947-1G
Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate 95+%
Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,20 g/mol
Bod tání: 132…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01138134
CAS číslo: 4498-68-4