5-Bromo-o-cresol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR16945-25G
OR16945-5G
OR16945-100G
APOSOR16945-25GEA
1080
CZK
APOSOR16945-25G
APOSOR16945-5G
APOSOR16945-100G
5-Bromo-o-cresol
5-Bromo-o-cresol
Vzorec:
C₇H₇BrO Bod tání: 75…80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08061906 CAS číslo: 36138-76-8 |