Tisk…
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16939-100G OR16939-25G OR16939-5G
APOSOR16939-100GEA 12240 CZK
APOSOR16939-100G APOSOR16939-25G APOSOR16939-5G
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Vzorec: C₆H₃Br₂N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460056
CAS číslo: 63744-22-9