4-Methylmorfolin
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
NMM, N-Methylmorpholine
OR16938-100ML
OR16938-500ML
APOSOR16938-100MLEA
870
CZK
APOSOR16938-100ML
APOSOR16938-500ML
4-Methylmorfolin
4-Methylmorfolin
Vzorec:
C₅H₁₁NO MW: 101.15 Bod varu: 115…116 °C Bod tání: –66 °C Hustota: 0.922 Bod vzplanutí: 14 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006175 CAS číslo: 109-02-4 EINECS: 203-640-0 UN: 2535 ADR: 3+8 II |