Tisk…
Allyl bromide 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromopropene, 3-Propenyl bromide
OR16937-250G OR16937-1KG
APOSOR16937-250GEA 2480 CZK
APOSOR16937-250G APOSOR16937-1KG
Allyl bromide 99%
Allyl bromide
Vzorec: C₃H₅Br
MW: 120,98 g/mol
Bod varu: 70…71 °C
Bod tání: –119 °C
Hustota: 1,398 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –1 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000244
CAS číslo: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3+6.1,I