Iodotrimethylsilane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Trimethyliodosilane, Trimethylsilyl iodide
OR16935-100G
OR16935-250G
APOSOR16935-100GEA
2480
CZK
APOSOR16935-100G
APOSOR16935-250G
Iodotrimethylsilane
Iodotrimethylsilane
Vzorec:
C₃H₉ISi MW: 200.09 Bod varu: 105…106 °C Hustota: 1.406 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: –2 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00001028 CAS číslo: 16029-98-4 EINECS: 240-171-0 UN: 2924 ADR: 3+8 II |