Tisk…
jodetan 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR16933-100G OR16933-500G
APOSOR16933-100GEA 2480 CZK
APOSOR16933-100G APOSOR16933-500G
jodetan 98%
jodetan
Vzorec: C₂H₅I
Bod varu: 69…73 °C
Bod tání: –108 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001091
CAS číslo: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
UN: 1993
ADR: 3,III