tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole, N-BOC protected
OR1692-1G
OR1692-5G
APOSOR1692-1GEA
870
CZK
APOSOR1692-1G
APOSOR1692-5G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₄H₁₆N₂O₅ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05864712 CAS číslo: 914349-07-8 |