Tisk…
Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR16912-10G OR16912-1G OR16912-5G
APOSOR16912-10GEA 14780 CZK
APOSOR16912-10G APOSOR16912-1G APOSOR16912-5G
Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Vzorec: C₁₇H₁₈O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03847881
CAS číslo: 142717-44-0