Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid hydrazide
OR16906-1G OR16906-5G OR16906-250MG
APOSOR16906-1GEA 3310 CZK
APOSOR16906-1G APOSOR16906-5G APOSOR16906-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Vzorec: C₈H₈N₄O
MW: 176.179 g/mol
Bod tání: 213…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07021499
CAS číslo: 886361-97-3