Tisk…
2-Phenoxyisonicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Phenoxypyridine-4-carboxylic acid
OR16904-1G OR16904-250MG OR16904-100MG OR16904-2.5G OR16904-5G
APOSOR16904-1GEA 7080 CZK
APOSOR16904-1G APOSOR16904-250MG APOSOR16904-100MG APOSOR16904-2.5G APOSOR16904-5G
2-Phenoxyisonicotinic acid 97%
2-Phenoxyisonicotinic acid
Vzorec: C₁₂H₉NO₃
MW: 215,21 g/mol
Bod tání: 240…242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09414712
CAS číslo: 51362-08-4