Tisk…
tert-Butyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 2,8-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate, 2,8-Diazaspiro[4.5]decane, N2-BOC protected
OR16902-500MG OR16902-250MG
APOSOR16902-500MGEA 4140 CZK
APOSOR16902-500MG APOSOR16902-250MG
tert-Butyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
tert-Butyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₂₄N₂O₂
MW: 240,3419 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06739056
CAS číslo: 336191-17-4