Tisk…
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16893-1G OR16893-5G
APOSOR16893-1GEA 0 CZK
APOSOR16893-1G APOSOR16893-5G
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆BrNO
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696879
CAS číslo: 29124-57-0