Tisk…
4-(4-Methylpiperazino)-2-(4-methylpiperidino)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-(4-methylpiperidin-1-yl)aniline
OR16881-1G OR16881-500MG
APOSOR16881-1GEA 19110 CZK
APOSOR16881-1G APOSOR16881-500MG
4-(4-Methylpiperazino)-2-(4-methylpiperidino)aniline
4-(4-Methylpiperazino)-2-(4-methylpiperidino)aniline
Vzorec: C₁₇H₂₈N₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12025950
CAS číslo: 1160474-88-3