Tisk…
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1-propanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR16878-1G
APOSOR16878-1GEA 15310 CZK
APOSOR16878-1G
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1-propanamine
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1-propanamine
Vzorec: C₇H₁₅NO₂
MW: 145,2 g/mol
Bod varu: 91…92 °C/14mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09923637
CAS číslo: 66442-97-5
UN: 2735
ADR: 8,III