Tisk…
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
OR16876-1G OR16876-250MG OR16876-5G
APOSOR16876-1GEA 8070 CZK
APOSOR16876-1G APOSOR16876-250MG APOSOR16876-5G
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate 95%
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₇ClN₂O₂
MW: 210,62 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025931
CAS číslo: 1140512-58-8