Tisk…
Methyl-3-bromopicolinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16874-1G OR16874-5G OR16874-25G
APOSOR16874-1GEA 622 CZK
APOSOR16874-1G APOSOR16874-5G APOSOR16874-25G
Methyl-3-bromopicolinate
Methyl-3-bromopicolinate
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025946
CAS číslo: 53636-56-9