Tisk…
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16867-1G OR16867-500MG
APOSOR16867-1GEA 1910 CZK
APOSOR16867-1G APOSOR16867-500MG
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄IN₃O₂
MW: 289.0300 g/mol
Bod tání: 210…212 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07781574
CAS číslo: 885521-22-2