Tisk…
(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16865-1G OR16865-250MG OR16865-5G
APOSOR16865-1GEA 827 CZK
APOSOR16865-1G APOSOR16865-250MG APOSOR16865-5G
(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆ClNO
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10000856
CAS číslo: 209526-98-7