Tisk…
5-Chloro-2-formylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloropyridine-2-carbaldehyde, 5-Chloropicolinaldehyde, 5-Chloro-2-pyridinecarbaldehyde
OR16864-1G OR16864-5G OR16864-10G
APOSOR16864-1GEA 622 CZK
APOSOR16864-1G APOSOR16864-5G APOSOR16864-10G
5-Chloro-2-formylpyridine
5-Chloro-2-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄ClNO
MW: 141.56
Bod tání: 66…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08277271
CAS číslo: 31181-89-2