Tisk…
3-Bromo-2-methyl-6-nitro-2H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR16857-1G OR16857-250MG
APOSOR16857-1GEA 5760 CZK
APOSOR16857-1G APOSOR16857-250MG
3-Bromo-2-methyl-6-nitro-2H-indazole
3-Bromo-2-methyl-6-nitro-2H-indazole
Vzorec: C₈H₆BrN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02666041
CAS číslo: 74209-41-9