Tisk…
6-Bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-1H-indole-2-carboxaldehyde
OR16855-500MG
APOSOR16855-500MGEA 9720 CZK
APOSOR16855-500MG
6-Bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
6-Bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Bod tání: 181…183 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06738308
CAS číslo: 105191-12-6