Tisk…
(R)-(+)-Chlocyphos
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16850-1G OR16850-5G
APOSOR16850-1GEA 3110 CZK
APOSOR16850-1G APOSOR16850-5G
(R)-(+)-Chlocyphos
(R)-(+)-Chlocyphos
Vzorec: C₁₁H₁₄ClO₄P
Bod tání: 228…234 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00069409
CAS číslo: 98674-87-4