(R)-(-)-Phencyphos hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR16849-1G
OR16849-500MG
APOSOR16849-1GEA
5130
CZK
APOSOR16849-1G
APOSOR16849-500MG
(R)-(-)-Phencyphos hydrate
(R)-(-)-Phencyphos hydrate
Vzorec:
C₁₁H₁₇O₅P Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150741 CAS číslo: 953776-24-4 |