Tisk…
(R)-(+)-Anicyphos
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16846-1G OR16846-500MG
APOSOR16846-1GEA 5130 CZK
APOSOR16846-1G APOSOR16846-500MG
(R)-(+)-Anicyphos
(R)-(+)-Anicyphos
Vzorec: C₁₂H₁₇O₅P
Bod tání: 197…200 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00190172
CAS číslo: 98674-82-9