Tisk…
4-Chloroindole-3-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1683-1G OR1683-5G
APOSOR1683-1GEA 900 CZK
APOSOR1683-1G APOSOR1683-5G
4-Chloroindole-3-carbaldehyde 98%
4-Chloroindole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₆ClNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05864704
CAS číslo: 876-72-2