Tisk…
1-Boc-3-formylindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Indole-3-carboxaldehyde, N-BOC protected, 1-Boc-3-Formylindole
OR1671-5G OR1671-10G OR1671-25G
APOSOR1671-5GEA 622 CZK
APOSOR1671-5G APOSOR1671-10G APOSOR1671-25G
1-Boc-3-formylindole
1-Boc-3-formylindole
Vzorec: C₁₄H₁₅NO₃
Bod tání: 124…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049230
CAS číslo: 57476-50-3