1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
OR16709-1G
OR16709-250MG
APOSOR16709-1GEA
9560
CZK
APOSOR16709-1G
APOSOR16709-250MG
1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
Vzorec:
C₁₆H₂₈N₂O₆ MW: 344,41 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD27923648 CAS číslo: 1523606-44-1 |