Tisk…
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16691-5G
APOSOR16691-5GEA 2150 CZK
APOSOR16691-5G
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride 98%
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride
Vzorec: C₄H₁₀ClN
MW: 107,5800 g/mol
Bod tání: 196…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109576
CAS číslo: 88887-87-0