Tisk…
3-Aminopentanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16680-1G OR16680-5G OR16680-10G
APOSOR16680-1GEA 2570 CZK
APOSOR16680-1G APOSOR16680-5G APOSOR16680-10G
3-Aminopentanoic acid
3-Aminopentanoic acid
Vzorec: C5H11NO2
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 18664-78-3