Tisk…
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR1668-1G OR1668-5G
APOSOR1668-1GEA 695 CZK
APOSOR1668-1G APOSOR1668-5G
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047170
CAS číslo: 4771-50-0