Tisk…
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16676-1G OR16676-25G OR16676-5G
APOSOR16676-1GEA 622 CZK
APOSOR16676-1G APOSOR16676-25G APOSOR16676-5G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide
Vzorec: C₄H₆N₄O
MW: 126,12 g/mol
Bod varu: 454 °C
Bod tání: 187…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082808
CAS číslo: 5334-31-6