Tisk…
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Aminopyrazole-4-carboxamide Hemisulphate, 3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulphate salt, 3-Amino-4-carbamoylpyrazole Hemisulphate, 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide hemisulphate, Allopurinol Related Compound A
OR16674-5G OR16674-25G OR16674-100G
APOSOR16674-5GEA 622 CZK
APOSOR16674-5G APOSOR16674-25G APOSOR16674-100G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) 97+%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1)
Vzorec: C8H14N8O6S
MW: 350.31 g/mol
Bod varu: 454.3 °C
Bod tání: 224…232 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013093
CAS číslo: 27511-79-1